91917
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-4-(trifluoromethyl)pentanoic acid
Ensaio
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Formulário
crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC(N)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H10F3NO2/c1-3(6(7,8)9)2-4(10)5(11)12/h3-4H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
XFGVJLGVINCWDP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?