F5126
m-Fluoro-DL-phenylalanine
≥98%
Sinônimo(s):
3-Fluoro-DL-phenylalanine
About This Item
Produtos recomendados
product name
m-Fluoro-DL-phenylalanine,
Ensaio
≥98%
forma
powder
cor
white to off-white
pf
240-250 °C
aplicação(ões)
cell analysis
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
chave InChI
VWHRYODZTDMVSS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3