Key Documents
468800
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
219.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride, 99%
Ensaio
99%
forma
powder
atividade óptica
[α]23/D +11°, c = 1 in H2O
cor
white
pf
245 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m1./s1
chave InChI
ZDECBCKSULAIGP-DDWIOCJRSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)