759317
4,4,4,4′,4′,4′-Hexafluoro-DL-valine
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid, 4,4,4,5,5,5-Hexafluoro-DL-valine
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
196-217 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NC(C(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H5F6NO2/c6-4(7,8)2(5(9,10)11)1(12)3(13)14/h1-2H,12H2,(H,13,14)
chave InChI
KRNSHCKTGFAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)