Documentos Principais
615927
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-Fluoroalanine-2-d1
98 atom % D
Sinônimo(s):
3-Fluoro-L-alanine-2-d1, N-Fmoc
About This Item
Fórmula linear:
FCH2CD(NHFmoc)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
330.33
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H][C@](CF)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4/c19-9-16(17(21)22)20-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1/i16D
chave InChI
KIPSDRHXCAHLLL-QKHLJXARSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)