742392
Diethyl [difluoro(trimethylsilyl)methyl]phosphonate
≥85.0% (H-NMR)
Sinônimo(s):
Diethyl (trimethylsilyl)difluoromethylphosphonate, [Diethoxyphosphoryl(difluoro)methyl]-trimethyl-silane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥85.0% (H-NMR)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
n20/D 1.416-1.418
p.e.
75 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
conforms to structure for Proton NMR spectrum
grupo funcional
fluoro
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H19F2O3PSi/c1-6-12-14(11,13-7-2)8(9,10)15(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
chave InChI
AUYUSSHVQGGCCS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)