Documentos Principais
751596
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
97%
Sinônimo(s):
1-[Difluoromethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane, Diethyl P-(difluoromethyl)phosphonate, Diethyl difluoromethanephosphonate
About This Item
Fórmula linear:
F2CHP(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
188.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
p.e.
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
1.206 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
phosphonate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)