390755
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
97%
Sinônimo(s):
Difluoro(fluorosulfonyl)acetic acid methyl ester
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.351 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
densidade
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C3H3F3O4S/c1-10-2(7)3(4,5)11(6,8)9/h1H3
chave InChI
GQJCAQADCPTHKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Useful reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides.
- Broadly applicable reagent for perfluoroalkylations for aryl iodides and bromides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?