933961
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropylether
≥99%, <=10 ppm acid, battery grade
Sinônimo(s):
1,1,2,2-Tetrafluoro-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propane, HFE-458, TTE
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Application: Battery manufacturing
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤10 ppm Acid
≤100 ppm Non-volatile residue
≤750 ppm H2O
p.e.
92 °C
densidade
1.54 g/mL
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(OCC(F)(F)C(F)F)C(F)F
InChI
1S/C5H4F8O/c6-2(7)4(10,11)1-14-5(12,13)3(8)9/h2-3H,1H2
chave InChI
HCBRSIIGBBDDCD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)