934003
Methyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
≥98%, anhydrous, battery grade
Sinônimo(s):
Carbonic Acid Methyl 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, FEMC
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤250 ppm HF
≤300 ppm H2O
p.e.
57-59 °C/120 mmHg
90 °C (lit.)
densidade
1.34 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)