933988
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
≥99.5%, anhydrous, acid <=100 ppm, battery grade
Sinônimo(s):
1,1,2,2-tetrafluoro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethane, HFE-347, TFTFE
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤100 ppm acid (HF)
≤250 ppm H2O
non-volatile residue (NVR)
≤10 ppm
pb
56 °C
pf
-91 °C (lit.)
densidade
1.49 g/mL
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3