792373
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
95%
Sinônimo(s):
2-Chloro-2,2-difluoro-1-phenylethanone, Chlorodifluoromethyl phenyl ketone, α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.4954
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
1.3178 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a reagent in the difluoromethylation of various phenols to yield aryl difluoromethyl ethers.
- As a precursor in the Baylis-Hillman reaction of fluoroalkyl ketones to obtain chlorodifluoromethyl containing products.
- As a substrate in the synthesis of propargyl alcohols using a novel ruthenium catalyst.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)