403229
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥98%
Sinônimo(s):
4-Bromo-α,α,α-trifluoroacetophenone
Ensaio
≥98%
p.e.
95 °C/4 mmHg (lit.)
pf
26-30 °C (lit.)
densidade
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?