689238
3′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-α,α,α-trifluoroacetophenone
Ensaio
≥97%
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.504
densidade
1.637 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
JOKNUXPHMQZTQB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)