Documentos Principais
81220
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.1M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 42/Kit-No 96827
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
forma
liquid
Nível de qualidade
pH
8.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.06 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves