Documentos Principais
514659
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-2′,4′-dimethoxyacetophenone
95%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3COCF3
Número CAS:
Peso molecular:
234.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
48-52 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-15-6-3-4-7(8(5-6)16-2)9(14)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
chave InChI
SLMOFSKRLCGLIX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)