259926
Itaconic anhydride
95%
Sinônimo(s):
2-Methylenesuccinic anhydride
Ensaio
95%
forma
solid
pb
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
pf
66-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
chave InChI
OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FNTA(2339) , PGGT1B(5229)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.