Key Documents
M35606
Sigma-Aldrich
α-Methylcinnamic acid
99%
Sinônimo(s):
alpha-Methylcinnamic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=C(CH3)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Beilstein:
2042546
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
79-81 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(=C/c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
chave InChI
XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)