Documentos Principais
A12801
Sigma-Aldrich
2-Acetylbenzoic acid
99%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-3-methylphthalide, Acetophenone-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
1210557
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
powder
pf
115-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
m-Toluic acid ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
T36609
m-Toluic acid
Synthesis, 43-43 (1977)
Yashpal S Chhonker et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 466-473 (2015-08-01)
The interest in therapeutic drug monitoring has increased over the last few years. Inter- and intra-patient variability in pharmacokinetics, plasma concentration related toxicity and success of therapy have stressed the need of frequent therapeutic drug monitoring of the drugs. A