Documentos Principais
597910
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenyl)triethoxysilane
97%
Sinônimo(s):
1-Chloro-4-triethoxysilylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4Si(OC2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
274.82
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
82-84 °C/0.07 mmHg (lit.)
densidade
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H19ClO3Si/c1-4-14-17(15-5-2,16-6-3)12-9-7-11(13)8-10-12/h7-10H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
AFILDYMJSTXBAR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(4-Chlorophenyl)triethoxysilane can be used:
  • To facilitate the connection between dipolar mixed monolayers and zinc oxide in photovoltaic devices.
  • As a substrate in the Ni-catalyzed decarboxylative coupling with alkynyl carboxylic acids to yield substituted diarylalkynes.
  • As a substrate in the Hiyama cross-coupling reactions with 3-iodoazetidines to yield substituted 3-arylazetidines.
  • As an intermediate in the synthesis of tripod-shaped oligo(p-phenylene)s, which are used in the surface immobilization of gold and CdS quantum dots for sensor applications.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)