Documentos Principais
213950
Sigma-Aldrich
Vinyltrimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
Trimethyl(vinyl)silane, (Trimethylsilyl)ethylene, Ethenyltrimethylsilane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCHCH2
Número CAS:
Peso molecular:
100.23
Beilstein:
956572
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
4.44 psi ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
Impurezas
<3% tetrahydrofuran
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
p.e.
55 °C (lit.)
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used for the preparation of trimethylsilylethyl sulfoxides which in the presence of fluoride ion generate sulfenate nucleophiles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-11.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-24 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 1315-1315 (2007)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1129-1129 (1993)
Seco-steroids. I. 15,16-Secoprogesterone.
N S Crossley
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, 13, 2491-2495 (1971-01-01)
J. Mol. Catal., 90, 125-125 (1994)