Documentos Principais
602590
Sigma-Aldrich
5,5,5-Trifluoro-L-leucine, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18F3NO4
Peso molecular:
285.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
peso molecular
285.26 by atom % calculation
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cadeia de caracteres SMILES
CC(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H18F3NO4/c1-6(11(12,13)14)5-7(8(16)17)15-9(18)19-10(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)/t6?,7-/m0/s1
chave InChI
PLTXZUYAJDKNFI-MLWJPKLSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)