U937 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85011440, human lung (lymphoblast), Lymphoblast
Sinônimo(s):
U-937 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human lung (lymphoblast)
embalagem
tube of 5 μg 85011440-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011440-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 12
D13S317: 10,12
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,15
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.