Jurkat E6.1 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88042803, human blood (leukemic T-cell lymphoblast), Not specified
Sinônimo(s):
Jurkat Cells, Jurkat Clone E6-1 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human blood (leukemic T-cell lymphoblast)
embalagem
tube of 5 μg 88042803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88042803-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Pseudodiploid, modal No 46
morfologia
Not specified
produtos
Interleukin 2 (IL-2), human alpha interferon
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
- study cell-independent/vector-free delivery of bovine serum albumin-fluorescein conjugate
- determine the cytotoxicity of the cytolethal distending toxin (CDT) holotoxin and its components
- study the expression of bisphenol A exposed estrogen receptor-β (ERβ) and estrogen-related-receptor-α (ERRα) in vitro
Perfil do DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.