Key Documents
264784
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
98%
Sinônimo(s):
3-Thiophanone, Tetrahydrothiophen-3-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6OS
Número CAS:
Peso molecular:
102.15
Beilstein:
105201
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
pb
175 °C (lit.)
densidade
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
thioether
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
chave InChI
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone is a volatile organic sulfur compound (VOSC) produced by basidiomycetous yeasts.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Pietro Buzzini et al.
FEMS yeast research, 5(4-5), 379-385 (2005-02-05)
Thirty-seven basidiomycetous yeasts belonging to 30 species of seven genera were grown on media containing l-cysteine or l-methionine as sole nitrogen sources with the objective of evaluating volatile organic sulfur compound (VOSC) production. The headspace of yeast cultures was analyzed