Documentos Principais
W351200
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrothiophen-3-one
≥97%, FG
Sinônimo(s):
blackberry thiophenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8OS
Número CAS:
Peso molecular:
116.18
Número FEMA:
3512
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11601
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
15.023
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
82 °C/28 mmHg (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; fruity; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC1SCCC1=O
InChI
1S/C5H8OS/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
YMZZPMVKABUEBL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W351200-1KG-K4061834366140
W351200-100G-K4061834366133
W351200-25G-K4061834397694
W351200-SAMPLE-K4061837536540