Documentos Principais
932663
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
Bathocuproine, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, BCP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H20N2
Número CAS:
Peso molecular:
360.45
Beilstein:
306714
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.23
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
descrição
µe ≈ 5.5 x 10-6 cm2V-1s-1
Ensaio
≥99% (HPLC)
perda
0.5% TGA, >240°C (weight loss)
pf
279-283 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
277 nm
fluorescência
λem 386 nm±10 nm in THF
Energia orbital
HOMO 6.4 eV 
LUMO 2.9 eV 
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
chave InChI
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Use as Electron Transport / Hole Blocking Layer (ETL / HBL) in OLED and perovskite solar cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)