932671
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
Sinônimo(s):
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, BPhen
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
descrição
µe ≈ 3.0 x 10-4 cm2V-1s-1
Ensaio
≥99% (H-NMR)
forma
powder
perda
0.5% TGA, >240ºC (weight loss)
pf
218-220 °C (lit.)
solubilidade
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
λmax
272 nm in THF
fluorescência
λem 379 nm in THF
Energia orbital
HOMO 6.4 eV
LUMO 3.0 eV
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
chave InChI
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)