Documentos Principais
D75807
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorothiophene
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Cl2S
Número CAS:
Peso molecular:
153.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.562 (lit.)
p.e.
162 °C (lit.)
densidade
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
chave InChI
FGYBDASKYMSNCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)