633054
2-Acetyl-3-bromothiophene
97%
Sinônimo(s):
1-(3-Bromo-2-thienyl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5BrOS
Número CAS:
Peso molecular:
205.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.612
pf
28-35 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1sccc1Br
InChI
1S/C6H5BrOS/c1-4(8)6-5(7)2-3-9-6/h2-3H,1H3
chave InChI
ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Khyati P Thakor et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 34(1), 113-124 (2019-01-04)
Novel palladium(II) complexes (7a-7e) of substituted quinoline derivatives were synthesized. The complexes were characterized using various techniques such as thermogravimetric analysis (TGA), elemental analysis, conductance measurement, mass, absorption, infra-red (IR), 1 H NMR, 13 C NMR and energy-dispersive X-ray spectroscopy