Documentos Principais
761761
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzothiophene
97%
Sinônimo(s):
2-Bromobenzo[b]thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5BrS
Número CAS:
Peso molecular:
213.09
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
37-43 °C
InChI
1S/C8H5BrS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
chave InChI
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)