Documentos Principais
766461
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzothiophene
97%
Sinônimo(s):
2-Iodobenzo[b]thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5IS
Número CAS:
Peso molecular:
260.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
58-63 °C
grupo funcional
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5IS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
chave InChI
XNCFWDHWACGQBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)