Documentos Principais
638587
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzothiophene
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8S
Número CAS:
Peso molecular:
148.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.6240 (lit.)
p.e.
72-74 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
chave InChI
SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Yujuan Hua et al.
Journal of separation science, 41(2), 469-474 (2017-11-11)
A fast and reliable analytical technique for the determination of total sulfur levels in complex hydrocarbon matrices is introduced. The method employed flow injection technique using a gas chromatograph as a sample introduction device and a gas phase dual-plasma sulfur