M84402
3-Methylthiophene
98%
Sinônimo(s):
β-Methylthiophene, 3-Thienylmethane, 3-Thiotolene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
42.4 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
p.e.
114 °C/738 mmHg (lit.)
pf
−69 °C (lit.)
densidade
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?