D188603
2,5-Dimethylthiophene
98.5%
Sinônimo(s):
NSC 60689
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8S
Número CAS:
Peso molecular:
112.19
Beilstein:
106450
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98.5%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
p.e.
134 °C/740 mmHg (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D188603-25G | 4061838123985 |
D188603-100G | 4061838353795 |
D188603-5G |