06914
Thiophene
analytical standard
Sinônimo(s):
Thiofuran, Thiole
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 12.5 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
743 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
12.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
~0.2% benzene
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
n20/D 1.529
p.e.
84 °C (lit.)
pf
−38 °C (lit.)
densidade
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
chave InChI
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)