Documentos Principais
8.08157
Sigma-Aldrich
Thiophene
for synthesis
Sinônimo(s):
Thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4S
Número CAS:
Peso molecular:
84.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-729-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
80 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
395 °C
potência
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.5-12.5 % (v/v)
p.e.
83-84 °C/1013 mbar
pf
-38 °C
temperatura de transição
flash point -9 °C
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
chave InChI
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.065
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C