Documentos Principais
357480
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethoxymethyl chloride
technical grade
Sinônimo(s):
β-Methoxyethoxymethyl chloride, MEM-chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CH2OCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
124.57
Beilstein:
1900576
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
50-52 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCl
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
OH-protecting reagent. MEM ethers are stable to a variety of reaction conditions and are selectively cleaved under aprotic conditions in the presence of a wide rangeof OH-protected moieties.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1011-1011 (1994)
Protection of uracil residue with methoxyethoxymethyl group.
T Ito et al.
Nucleic acids symposium series, (12)(12), 51-54 (1983-01-01)
Synthesis of oligoribonucleotides using the methoxyethoxymethyl group as the protecting groups of the base residues and the hydroxyl functions.
T Ito et al.
Nucleic acids symposium series, (15)(15), 89-92 (1984-01-01)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis (1991)