141186
Chloromethyl pivalate
97%
Sinônimo(s):
POM-Cl, Pivaloyloxymethyl chloride
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
pb
146-148 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)OCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
chave InChI
GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?