Documentos Principais
791865
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane
97%
Sinônimo(s):
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 1-bromo-3,6,9-trioxadecane, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl bromide, Diethylene glycol 2-bromoethyl methyl Ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
227.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n/D 1.461
densidade
0.917 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3
chave InChI
LCCCTXULXHJDLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)