238902
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
technical grade
Sinônimo(s):
(2-Chloromethoxyethyl)trimethylsilane, Chloromethyl 2-trimethylsilylethyl ether, SEM-Cl, SEM-chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?