B38503
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
β,β′-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 1,5-Dichloro-3-azapentane hydrochloride, 2,2′-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride, Bi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Di(2-chloroethyl)amine hydrochloride, N,N-Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Nornitrogen mustard hydrochloride
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
212-214 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.ClCCNCCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
chave InChI
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No information available.
Ponto de fulgor (°C)
No information available.
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B38503-25G | 4061833428511 |
B38503-100G | 4061833428504 |
B38503-250G | 4061832763811 |