D98203
N,N-Diethylmethylamine
97%
Sinônimo(s):
N-Methyldiethylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
63-65 °C (lit.)
densidade
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C)CC
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6(3)5-2/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
GNVRJGIVDSQCOP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- N,N-Diethylmethylamine as lineshape standard for NMR above 130 K.: This study explores the use of N,N-Diethylmethylamine as a lineshape standard for nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy at temperatures above 130 K, providing insights into its applications in high-precision NMR analysis (Fritzsching et al., 2018).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-11.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?