239356
N,N-Dimethylethylamine
99%
Sinônimo(s):
N-Ethyldimethylamine, DMEA
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
8.09 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.372 (lit.)
pb
36-38 °C (lit.)
pf
−140 °C (lit.)
densidade
0.675 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
chave InChI
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?