Documentos Principais
8.40018
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylethylamine, Ethyldimethylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H11N
Número CAS:
Peso molecular:
73.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
209-940-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
527 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
190 °C
potência
606 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9-11.2 % (v/v)
pH
12.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
36.5 °C/1013 hPa
pf
-140 °C
temperatura de transição
flash point -45.5 °C
densidade
0.675 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
chave InChI
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.673 - 0.676
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup