D70600
3,5-Dichlorophenol
97%
Sinônimo(s):
3,5-Dichlorophenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
crystals
pb
233 °C (lit.)
pf
65-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
chave InChI
VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?