D135550
2,6-dimetoxifenol
99%
Sinônimo(s):
Pirogalol 1,3-dimetil éter
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
261 °C (lit.)
pf
50-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Aplicação
- Synthesis and Antioxidant Ability of 5-amino-1, 3, 4-oxadiazole Derivatives Containing 2, 6-dimethoxyphenol: This study reports the synthesis of new antioxidant materials incorporating 2,6-dimethoxyphenol (KF Ali, 2015).
- Catalytic cleavage of the CO bond in 2, 6-dimethoxyphenol: This research explores the non-solvent catalytic conversion of 2,6-dimethoxyphenol, a model lignin compound, highlighting a sustainable approach to biomass utilization (P Yu et al., 2020).
- Synthesis and antioxidant ability of new 5-amino-1, 2, 4-triazole derivatives containing 2, 6-dimethoxyphenol: The synthesis of new derivatives aimed at improving antioxidant properties, demonstrating the chemical versatility of 2,6-dimethoxyphenol (DF Hussain, 2016).
- Electrochemical Characterization of the Laccase-Catalyzed Oxidation of 2, 6-Dimethoxyphenol: This study provides an electrochemical insight into the enzymatic oxidation processes of 2,6-dimethoxyphenol, relevant for biotechnological applications (GJ Mattos et al., 2022).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
284.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
140 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?