Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
79-82 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(O)cc1OC
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives, multi-target anti Alzheimer compounds
- 3,4-dimethoxyphenyl-β-D-glucopyranoside
- 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene
- precursors for the synthesis of the 4H-chromenes
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)