Documentos Principais
W313718
Sigma-Aldrich
2,6-dimetoxifenol
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Pirogalol 1,3-dimetil éter
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
154.16
Número FEMA:
3137
Beilstein:
1526871
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2233
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.036
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
p.e.
261 °C (lit.)
pf
50-57 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
bacon; meaty; smoky; woody; balsamic; phenolic
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O 2,6-dimetoxifenol foi identificado como um dos constituintes flavorizantes voláteis do shoyu (molho de soja), do vinho e de fumaça de madeira.
Aplicação
  • 3,3′,5,5′-Tetrametoxibifenil-4,4′diol desencadeia estresse oxidativo, alterações metabólicas e processo semelhante à apoptose, reduzindo a via PI3K/AKT/NF-κB na linhagem celular de câncer de pulmão NCI-H460.: Investiga um derivado de 2,6-Dimetoxifenol por suas propriedades anticâncer, oferecendo uma nova via para pesquisa terapêutica contra o câncer de pulmão (Concato-Lopes et al., 2024).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
284.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
140 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.
Lopez R, et al.
Journal of Chromatography A, 966(1), 167-177 (2002)
Organoleptic evaluation of three phenols present in wood smoke.
Wasserman AE
Journal of Food Science, 31(6), 1005-1010 (1966)
Identification of volatile components in shoyu (soy sauce) by gas chromatography-mass spectrometry.
Nunomura N, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 40(3), 485-490 (1976)
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)
A Miele et al.
Journal of applied microbiology, 108(3), 998-1006 (2009-09-09)
To select better performing laccase variants among the 2300 randomly mutated variants of Pleurotus ostreatus POXA1b laccase to develop improved laccase-based biocatalysts. Screening of collections of 2300 randomly mutated variants of POXA1b was performed by assaying activity towards the phenolic
Artigos
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.