Ensaio
95%
forma
solid
pb
154 °C/11 mmHg (lit.)
pf
35-38 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
chave InChI
FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?